Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ and Mini-Labtool™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
2.5 in.
Peso (sistema imperiale):
0.18 libbre
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
- Labtool II include pinze/gripper, spelafili, tagliafili, righello, coltello piccolo/grande, coltello seghettato, punzone, cacciaviti a testa piatta e Phillips, apribottiglie, ago, sega e spelafili a becchi seghettati
- Mini-Labtool include pinze/gripper, spelafili, tagliafili, coltello, cacciaviti a testa piatta e Phillips, forbici, lima, sega, apribottiglie e apriscatole e portachiavi
Per aprire flaconi, tagliare tappi, tubazioni e fili e altro ancora. Strumenti tascabili multiuso Fisherbrand™, ideali per numerose necessità in laboratorio.
- Acciaio inox con manici in alluminio
Order Info
- Labtool II, lunghezza finita: 3.5°pollici (9°cm); peso, 7°once (200°g).
- Mini-Labtool, lunghezza finita, 2.5°pollici (6.3°cm); peso, 3°once (85°g).
Specifica
Specifica
| Product Type | Mini Labtool |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.3 cm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Size | Pocket-size |
| Da utilizzare con (applicazione) | Apribottiglia per flaconi con sostanze chimiche, sega per ridurre i tappi in sughero, coltello per tagliare i tubi |
| Include | Pinze/gripper, spelafili, tagliafili, coltello, cacciaviti a testa piatta e Phillips™, forbici, lima, sega, apribottiglie e apriscatole, portachiavi |
| Peso (sistema imperiale) | 0.18 libbre |
| Peso (sistema metrico) | 0.085 kg |