Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ and Mini-Labtool™
Codice prodotto. p-3172333 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
2.5 in.
Peso (sistema imperiale):
0.18 libbre
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11883172
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • Labtool II include pinze/gripper, spelafili, tagliafili, righello, coltello piccolo/grande, coltello seghettato, punzone, cacciaviti a testa piatta e Phillips, apribottiglie, ago, sega e spelafili a becchi seghettati
  • Mini-Labtool include pinze/gripper, spelafili, tagliafili, coltello, cacciaviti a testa piatta e Phillips, forbici, lima, sega, apribottiglie e apriscatole e portachiavi
Pocket-size, multi-use tools are ideal for hundreds of lab needs
Per aprire flaconi, tagliare tappi, tubazioni e fili e altro ancora. Strumenti tascabili multiuso Fisherbrand™, ideali per numerose necessità in laboratorio.
  • Acciaio inox con manici in alluminio
Order Info
  • Labtool II, lunghezza finita: 3.5°pollici (9°cm); peso, 7°once (200°g).
  • Mini-Labtool, lunghezza finita, 2.5°pollici (6.3°cm); peso, 3°once (85°g).
Specifica
Product Type Mini Labtool
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.3 cm
Materiale Acciaio inox
Size Pocket-size
Da utilizzare con (applicazione) Apribottiglia per flaconi con sostanze chimiche, sega per ridurre i tappi in sughero, coltello per tagliare i tubi
Include Pinze/gripper, spelafili, tagliafili, coltello, cacciaviti a testa piatta e Phillips™, forbici, lima, sega, apribottiglie e apriscatole, portachiavi
Peso (sistema imperiale) 0.18 libbre
Peso (sistema metrico) 0.085 kg