Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ e Mini-Labtool™
Codice prodotto. p-3217290 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
3.54 pollici
Peso (sistema imperiale):
0.43 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11873172
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pocket-size, multiuse tools are ideal for hundreds of lab needs.
Stainless-steel tools with aluminum handles open bottles; cut stoppers, tubing and wires; and much more.
Labtool II
  • Includes pliers/gripper, wire stripper, wire cutter, ruler, small/large knife, serrated knife, punch, flat head and Phillips screwdrivers, bottle opener, needle, saw and serrated stripper
  • Closed length: 3.5 in. (9cm)
  • Weight: 7 oz. (200g)
Mini-Labtool
  • Includes pliers/gripper, wire stripper, wire cutter, knife, flat head and Phillips screwdrivers, scissors, file, saw, bottle and can openers and key chain
  • Closed length: 2.5 in. (6.5cm)
  • Weight: 2.75 oz. (79g)
Specifica
Product Type Labtool II
Lunghezza (sistema imperiale) 3.54 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 9 cm
Materiale Acciaio inox
Include Pinze/gripper, spelafili, tagliafili, righello, coltello piccolo/grande, coltello seghettato, punzone, cacciaviti a testa piatta e Phillips™, apribottiglia, ago, sega e spelafili a becchi seghettati
Peso (sistema imperiale) 0.43 lb.
Peso (sistema metrico) 0.2 kg