Learn More
Fisherbrand™ LDPE Dispensing Bottles
Codice prodotto. 17334410 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 17334410
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Versatile, reliable bottles and spouts.
  • LDPE bottles and spouts with sealer caps
  • Sealer snaps on easily after use and gives tight seal
  • Spout openings are standard 0.03 in. (0.08cm)
  • Can be enlarged by cutting back with scissors
Specifica
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Translucent
Descrizione Bottle Dispensing/Sealer, LDPE 1oz
Diametro (sistema imperiale) 1.181 in.
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing Liquids
Include Sealer Cap
Materiale LDPE
Temperatura max (sistema metrico) 80°C
Temperatura max (sistema imperiale) 176°F
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Quantità Pack, Case
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 31.2mm
Colore chiusura Rosso
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Product Type Dispensing Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.23 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.86 in.
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura 18 mm
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile