Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in LDPE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finitura collo:
28 mm
28mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
Descrizione
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Non graduate, semitrasparenti per una migliore visibilità
- Virtually unbreakable, yet very flexible
- Chemically resistant to most weak and strong acids and organic solvents, but can be slowly attacked by strong oxidizing agents and some solvents that can cause softening and swelling
- Maximum use temperature 80°C (176°F) with brittleness temperature of -100°C (-148°F)
- Bottles can be radiation, gas, EtO or chemically sterilized; not autoclavable
Specifica
Specifica
| Capacità | 17 oz., 500 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 17 oz. |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterili |
| Finitura collo | 53 mm |
| Certificazione/Conformità | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |