Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in LDPE
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11967934 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finitura collo:
28 mm
28mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 11967934
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Non graduate, semitrasparenti per una migliore visibilità
  • Virtually unbreakable, yet very flexible
  • Chemically resistant to most weak and strong acids and organic solvents, but can be slowly attacked by strong oxidizing agents and some solvents that can cause softening and swelling
  • Maximum use temperature 80°C (176°F) with brittleness temperature of -100°C (-148°F)
  • Bottles can be radiation, gas, EtO or chemically sterilized; not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Semitrasparente
Materiale LDPE
Sterilità Non sterile
Finitura collo 28 mm
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003; QMI-SAI File n.1606319 e 1606321
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Product Type Flacone a bocca larga
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Non autoclavabile