Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in LDPE
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11977934 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finitura collo:
28 mm
28mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 11977934
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Non graduate, semitrasparenti per una migliore visibilità
  • Virtually unbreakable, yet very flexible
  • Chemically resistant to most weak and strong acids and organic solvents, but can be slowly attacked by strong oxidizing agents and some solvents that can cause softening and swelling
  • Maximum use temperature 80°C (176°F) with brittleness temperature of -100°C (-148°F)
  • Bottles can be radiation, gas, EtO or chemically sterilized; not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.2 once, 125 ml
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Colore Semitrasparente
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Finitura collo 38 mm
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Product Type Wide Mouth Bottle
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38 mm
Tipo di chiusura A vite
Autoclavabile Non autoclavabile