Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE a tenuta ermetica
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11745253 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finitura collo:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 11745253
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Flaconi rigidi semitrasparenti
  • A tenuta ermetica†
  • Temperatura di esercizio più elevata rispetto al LDPE, fino a 120 °C (248 °F) per brevi periodi e 110 °C (230 °F) per un uso continuo
  • Temperatura di infragilimento a -100 °C (-148 °F)
  • I flaconi possono essere sterilizzati con radiazioni, EtO o chimicamente
  • Non autoclavabili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Semitrasparente
Materiale HDPE
Sterilità Non sterile
Finitura collo 63 mm
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File n.1606319 e 1606321
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Flacone a bocca larga
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 63 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Non autoclavabile