Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE a tenuta ermetica
Flaconi rigidi semitrasparenti
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.10000kg
Includes: Polypropylene screw caps
Descrizione
Flaconi rigidi semitrasparenti
- A tenuta ermetica†
- Temperatura di esercizio più elevata rispetto al LDPE, fino a 120 °C (248 °F) per brevi periodi e 110 °C (230 °F) per un uso continuo
- Temperatura di infragilimento a -100 °C (-148 °F)
- I flaconi possono essere sterilizzati con radiazioni, EtO o chimicamente
- Non autoclavabili
Specifica
Polipropilene | |
Tappo a vite | |
4.2 once, 125 ml | |
4.2 once | |
HDPE | |
38 mm | |
Sì | |
Larga |
Leakproof Wide Mouth Bottle | |
38 mm | |
125 ml | |
Semitrasparente | |
Non sterile | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Sterilizzabili in autoclave |