Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione magnetiche
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Quantità:
12
18
Forma:
Octagon
Poligonale
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
Stir bar assortments come in a convenient storage box. Fisherbrand™ Magnetic Stirring Bars contain PTFE encapsulated Alnico magnets and come in various sizes.
- Choose from Octagon, Cylindrical, Polygon, Micro, Egg-Shaped or Spinplus™ shaped assortments
- FDA Grade, USP Class VI PTFE low friction coating; durable and inert
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility, as verified by SGS certification
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
| Colore | White |
| Include | Due ciascuno nelle seguenti misure: 0.39 x 0.23 pollici, 0.6 x 0.23 pollici, 0.78 x 0.27 pollici, 0.98 x 0.31 pollici, 1.18 x 0.31 pollici, 1.57 x 0.31 pollici, 1.9 x 0.31 pollici, 2.36 x 0.31 pollici e 3.14 x 0.39 pollici |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 5.8 mm, 6.9 mm, 7.9 mm, 9.9 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 9.9 mm, 15.2 mm, 19.8 mm, 30 mm, 39.9 mm, 48.3 mm, 59.9 mm, 79.8 mm |
| Materiale | Alnico Magnet |
| Quantità | 18 |
| Forma | Poligonale |
| Vedi altri risultati |