Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione magnetiche
Codice prodotto. 11716408 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Quantità:
12
18
Forma:
Octagon
Poligonale
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 11716408
Marca: Fisherbrand™ 0477599
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stir bar assortments come in a convenient storage box. Fisherbrand™ Magnetic Stirring Bars contain PTFE encapsulated Alnico magnets and come in various sizes.
  • Choose from Octagon, Cylindrical, Polygon, Micro, Egg-Shaped or Spinplus™ shaped assortments
  • FDA Grade, USP Class VI PTFE low friction coating; durable and inert
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility, as verified by SGS certification
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Colore White
Include Two each of the following sizes 0.5 x 0.31 in., 0.63 x 0.31 in., 1 x 0.38 in., 1.5 x 0.38 in., 2 x 0.38 in., and 2.5 x 0.38 in.
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 7.9 mm, 9.7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38 mm, 51 mm, 63.5 mm
Materiale Alnico Magnet
Quantità 12
Forma Octagon
Tipo Stir Bar