Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione magnetiche
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Quantità:
12
18
Forma:
Octagon
Poligonale
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
Stir bar assortments come in a convenient storage box. Fisherbrand™ Magnetic Stirring Bars contain PTFE encapsulated Alnico magnets and come in various sizes.
- Choose from Octagon, Cylindrical, Polygon, Micro, Egg-Shaped or Spinplus™ shaped assortments
- FDA Grade, USP Class VI PTFE low friction coating; durable and inert
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility, as verified by SGS certification
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
| Colore | White |
| Include | Two each of the following sizes 0.5 x 0.31 in., 0.63 x 0.31 in., 1 x 0.38 in., 1.5 x 0.38 in., 2 x 0.38 in., and 2.5 x 0.38 in. |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 7.9 mm, 9.7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38 mm, 51 mm, 63.5 mm |
| Materiale | Alnico Magnet |
| Quantità | 12 |
| Forma | Octagon |
| Vedi altri risultati |