Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette maxi
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17838983 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
152 mm
16.35 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 250
Codice prodotto. 17838983
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with large volume pipets
  • Designed for use when transferring large sample volume
  • Advanced molding technology ensure tips are straight
  • Alternative option to serological pipets
  • Nonsterile; certified by independent laboratory to be RNase, DNase, DNA, and Pyrogen free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1 a 10 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Formato BUlk
Stile punta Universale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand II, Thermo Scientific
Product Line Maxi
Materiale Polipropilene