Learn More
Fisherbrand™ Micro Slide Storage Cabinets
Codice prodotto. p-4883911 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16227260
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Each drawer divided lengthwise into two compartments for maximum space utilization.
Each drawer divided lengthwise into two compartments for maximum space utilization
  • Each cabinet holds up to 4500 3 × 1 in. or 75 × 25mm slides
  • When stacked 12 cabinets high (with optional base), up to 54,000 slides can be stored in 2 sq. ft. of floor space
  • Interlocking design works with all current Fisherbrand and Fisher Scientific™ metal microslide cabinets
  • Unit contains six interchangeable drawers, each fitted with cardholder, choice of brass or plastic pull knob, and two compressor blocks to maintain slides upright in partially filled drawers
  • Available in dark beige, tan, green, or white. Optional bases available with or without legs.
  • L × W × H: 18.75 × 15.75 × 4.75 in. (47.6 × 40 × 12.1cm)
  • Bases with or without legs available. (See Cat. No. 07-212-104)
Specifica
Tipo Micro Slide Storage Cabinet
Colore Beige
Profondità (sistema imperiale) 18.75 in.
Profondità (sistema metrico) 476.25 mm
Sostegni dispositivo 4500 Slides
Da utilizzare con (applicazione) Microscope slide
Altezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Altezza (sistema metrico) 120.65 mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 75 mm
Materiale Metal
Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 400.05 mm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 25 mm