Learn More
Fisherbrand™ Scatola per la conservazione di 25 vetrini in polipropilene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-44958 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Rosso
Capacità vetrino:
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11761476
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per conservare e trasportare in sicurezza 25 o 100 vetrini con custodie incernierate resistenti. Le scatole per vetrini da microscopio Fisherbrand™ con alloggiamenti numerati conservano i vetrini da microscopio standard in alloggiamenti sicuri corrispondenti alla scheda di identificazione numerata. Le scatole impilabili si chiudono ermeticamente mediante una chiusura con fermo.
Store and transport 25 or 100 slides safely with durable hinged cases. Fisherbrand™ Microscope Slide Boxes with Numbered Slots keeps standard microscope slides in secure slots that correspond to the numbered identification card. Stackable boxes clos
  • Constructed of durable polypropylene or paperboard, with no lining
  • Hinged lids are held securely closed by latch lock
  • Stacking feet provide maximize stability
  • Numbered slide identification card included for easy identification
Specifica
Tipo Slide Holder
Capacità vetrino 25
Tipo di chiusura Hinged lid with latch lock
Colore Bianco
Sostegni dispositivo 25 slides
Dimensioni (L x P x A) 141 x 92 x 30 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrino per microscopio
Altezza (sistema imperiale) 1.18 in.
Altezza (sistema metrico) 3.17 cm
Include Numbered index card
Lunghezza (sistema imperiale) 5.55 in.
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 141 mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 75 mm
Materiale Polipropilene
Sovrapponibile Sovrapponibile
Larghezza (sistema imperiale) 3.62 in.
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.89 cm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 25 mm