Learn More
Fisherbrand™ Set di microspatole
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6.35 cm
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
Set of four with plastic, color-coded handles
- Eroga e trasporta campioni durante la pesatura
- Applica micro quantità di adesivo per fissare i campioni, spalmare paste e miscelare campioni in granuli
- Lame in acciaio inox con estremità piatte
- Lame in quattro misure: 0.1, 0.3, 0.5 e 1.0 mm
- Lunghezza complessiva: 2.5 poll. (6 cm)
Specifica
Specifica
| Product Type | Set di microspatole |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bilance, microscopi e navicelle per pesata |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettate per la dispensazione e il trasferimento di campioni durante la pesatura, utilizzabili anche per prelevare campioni, spalmare paste e miscelare campioni in granuli applicando micro quantità di adesivo |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2,5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.35 cm |