Learn More
Fisherbrand™ Multiple-Roll Tape Dispenser
A multiple tape dispenser provides a well-organized means of storing a rainbow assortment of color coding tape.
50.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10092594
|
Fisherbrand™
|
Tapes with 1 in. Core | For dispensing 9.5 W, rolls with 14 yd. tape |
50.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
A multiple tape dispenser provides a well-organized means of storing a rainbow assortment of color coding tape.
- For dispensing multiple rolls with a 3 in. dia. (76.2mm) core (14 yd. [13m] of tape)
- Accommodate 0.50, 0.75, or 3 in. wide (13, 19, or 25mm) tapes for a total dispensing width of 9.50 in. (24cm)
- Dispensers stay put with a rubbery felt-type material to keep them from sliding
Order Info
Order tapes separately.
Specifica
Multiple-Roll Tape Dispenser | |
Metal |