Learn More
Fisherbrand™ Narrow-Mouth Field Sample Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Capacità | 4.2 oz., 125 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4.2 oz. |
| Colore | Translucent |
| Materiale | HDPE |
| Finitura collo | 24 |
| Certificazione/Conformità | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Product Type | Narrow Mouth Field Sample Bottle |
| Vedi altri risultati |