Learn More
Fisherbrand™ Narrow-Mouth Field Sample Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3622539 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 11907974
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Bulk-packaged for convenient liquid sampling, transport, and storage
  • HDPE for excellent chemical resistance
  • Rigid and translucent
  • Ideal for field sampling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.2 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Colore Translucent
Materiale HDPE
Finitura collo 24
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
Bocca Stretta
Product Type Narrow Mouth Field Sample Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24 mm
Tipo di chiusura Screw Cap