Learn More
Fisherbrand™ Nessler Tube Brushes, Natural black bristle
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
48 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole:
10 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For high-form nessler tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Nessler Tube Brush |
| Bristle Material | Nylon |
| Materiale maniglia | Galvanized Wire |
| Tipo di punta | Radial, Double Fan Tip |
| Colore | Black |
| Diametro (sistema imperiale) setole | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) setole | 2.54 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For high-form nessler tubes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 19 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) setole | 4 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur