Learn More
Fisherbrand™ Nonsterile Threaded End Microcentrifuge Tubes without Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15331129 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
RCF max:
18,000 x g
30,000 x g
Forma del fondo:
Skirted
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15331129
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Choose skirted- or conical-bottom style.
  • Threaded to accept colored screw caps (sold separately)
  • Siliconized/low-retention conical-bottom tubes also available
Note: For caps, see Fisherbrand™ Colored Screw Caps. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Natural
Materiale Plastic
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma del fondo Skirted
RCF max 18,000 x g