Specifications
| Product Type | Forceps |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dissection, research, laboratories, small-parts handling, picking up filter papers |
| Include | Serrations on Handles |
| Stile punta | Offset, Flat Tip |