Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags, with Indicator
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
28 cm
48 cm
58.4 cm
89 cm
119 cm
Larghezza (sistema metrico):
21.5 cm
36 cm
48.2 cm
63.5 cm
97 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
Printed in English and Spanish
- Maximum temperature of 140°C (285°F); use at 125°C (257°F)
- Come with wire-tie closures
- With sterilization indicator
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D1709, Dart impact |
| Tipo di chiusura | Wire Tie |
| Colore | Orange |
| Dimensioni (L x P) | 35 x 25 in. (89 x 63.5 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 89 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 63.5 cm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Larghezza (sistema imperiale) | 25 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 35 in. |
| Materiale | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |