Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags, with Indicator
Codice prodotto. p-31512 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
28 cm
48 cm
58.4 cm
89 cm
119 cm
Larghezza (sistema metrico):
21.5 cm
36 cm
48.2 cm
63.5 cm
97 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 18578056
Printed in English and Spanish.
Printed in English and Spanish
  • Maximum temperature of 140°C (285°F); use at 125°C (257°F)
  • Come with wire-tie closures
  • With sterilization indicator
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D1709, Dart impact
Tipo di chiusura Wire Tie
Colore Orange
Dimensioni (L x P) 23 x 19 in. (58.4 x 48.2 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 58.4 cm
Larghezza (sistema metrico) 48.2 cm
Autoclavabile Autoclavable
Larghezza (sistema imperiale) 19 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 23 in.
Materiale Polypropylene
Product Type Biohazard Waste Bags with indicator
Temperatura (sistema metrico) 140°C