Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Codice prodotto. 10374801 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Encompass
Codice prodotto. 10374801
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Biohazard symbol printed bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
Impact- and tear-resistant autoclave bags for waste sterilization. Fisherbrand™ Orange Autoclave Bags without Sterilization Indicator are constructed of high-density polyethylene.
  • Impact- and tear-resistant.
  • Bright orange color.
  • High-density polyethylene construction
Compliance
Pass ASTM™ impact- and tear-resistance tests.
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.