Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Codice prodotto. p-31496 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 12 in.
30 x 24 in.
35 x 24 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 18386533
Biohazard symbol printed bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
Impact- and tear-resistant autoclave bags for waste sterilization. Fisherbrand™ Orange Autoclave Bags without Sterilization Indicator are constructed of high-density polyethylene.
  • Impact- and tear-resistant.
  • Bright orange color.
  • High-density polyethylene construction
Compliance
Pass ASTM™ impact- and tear-resistance tests.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM
Tipo di chiusura None
Colore Orange with Black Print
Dimensioni (L x P) 24 x 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Autoclavabile Autoclavable
Include Printed in English
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Spessore 38 micron
Materiale HDPE
Temperatura (sistema metrico) 127°C