Learn More
Fisherbrand™ Pennarelli indelebili
Codice prodotto. 17377629 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Green
Nero
Rosso
Quantità:
6 Pk.
Confezione da 12
Confezione da 6
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 17377629
Marca: Fisherbrand™ 6101923
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Scrittura su tutte le superfici
I pennarelli indelebili Fisherbrand™ scrivono su vetro, pellicola, legno, plastica, metallo, gomma e porcellana. Ideali per scrivere su sacchetti per campioni, vetrini da microscopio o diapositive, prodotti in vetro per laboratorio e altro ancora. Scrittura su tutte le superfici.
  • Produce precise, ultrathin lines 0.3mm wide
  • Waterproof and fadeproof, permanent ink dries almost instantly
  • An airtight ring seal cap prevents dry-out and ensures instant writing even after lengthy storage
  • Unique stainless-steel long leg allows precise writing in a confined space
Order Info
La confezione è composta da pennarelli assortiti: sei nero opaco, due rosso vivo, due blu e due verdi
Specifica
Stile punta 0.3 mm Ultra Fine
Product Type Pennarello indelebile
Colore Assortiti
Materiale Acciaio inox
Include Sei penne nero opaco, due rosso acceso, due blu e due verdi con cappuccio di protezione
Da utilizzare con (applicazione) Marcatori ideali per campioni da laboratorio, vetrini per microscopia, vetrini fotografici, becher in vetro e plastica e sacchetti per campioni in plastica
Quantità Confezione da 12
Larghezza linea (sistema metrico) 0.3 mm