Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Codice prodotto. 17828247 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Include:
Noryl sealing cap
Tappo a vite
Colore:
Clear
Translucent
Materiale:
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 17828247
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Specifica
Capacità 16 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.4 in.
Include Noryl sealing cap
Materiale Polycarbonate
Lunghezza (sistema metrico) 169mm
Sterilità Non sterile
Temperature Range (Metric) -135 to +135°C
Monouso Single-use
Graduated Yes
Forza max 13850 g (RCF)
Bocca Larga
Forma Rotondo
Product Type Centrifuge Bottle
Materiale chiusura Noryl
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Noryl Sealing Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable (121°C)