Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Codice prodotto. 17868237 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Include:
Noryl sealing cap
Tappo a vite
Colore:
Clear
Translucent
Materiale:
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 17868237
Edge
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Clear
Include Tappo a vite
Materiale Polycarbonate
Sterilità Non sterile
Temperature Range (Metric) -135 to +135°C
Monouso Single-use
Graduated Yes
Forza max 8250 g (RCF)
Bocca Larga
Forma Rotondo
Product Type Centrifuge Bottle
Materiale chiusura Polycarbonate
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable (121°C)