Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Codice prodotto. p-31649 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Clear with Red Print
Natural
Red with Black Print
Dimensioni (L x P):
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
19 x 14 in. (48 x 36 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
24 x 36 in. (61 x 91 cm)
25 x 35 in. (64 x 89 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
30 x 33 in. (76 x 84 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
48 x 38 in. (122 x 97 cm)
Spessore:
1.50 mil
4 mil
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 15386433
Edge
Autoclavable, polyethylene biohazard bags ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
Autoclavable, polyethylene biohazard bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
  • All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
  • Polyethylene
  • Temperature range 260°F
  • Available in 4 colors/styles
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D1709-85
Tipo di chiusura None
Colore Natural
Dimensioni (L x P) 24 x 12 in. (61 x 30 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Autoclavabile Autoclavable
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Spessore 1.50 mil
Materiale Polyethylene
Product Type Autoclavable Bags
Temperatura (sistema metrico) 127°C