Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Codice prodotto. p-2431493 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear with Red Print
Red with Black Print
Dimensioni (L x P):
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Spessore:
1.25 mil
1.50 mil
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
Codice prodotto. 18356513
Strong and leak-resistant
  • Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
  • Supplied with twist tie closure
Specifica
Tipo di chiusura Twist Tie
Colore Clear with Red Print
Dimensioni (L x P) 30 x 24 in. (76 x 61 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 76 cm
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Autoclavabile Autoclavable
Include Biohazard symbol and text in English and Spanish
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Spessore 1.50 mil
Materiale Polyethylene