Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Hinged-Lid Containers
Codice prodotto. 17831537 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.5 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17831537
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secure snap closure with hinged lid eliminates lost caps.
  • Containers offer air and moisture resistance to contents
  • Manufactured from flexible polyethylene resin
  • Ideal for use just about anywhere
Specifica
Materiale Polyethylene Resin
Capacità (sistema imperiale) 0.25 oz.
Capacità (sistema metrico) 7.4 mL
Tipo di chiusura Snap Cap
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.