Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Vials with Hinged Cap
Codice prodotto. 17206904 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
7 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.5 in.
0.86 in.
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
2.75 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17206904
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For general-purpose use.
  • Durable, lightweight polyethylene
  • Unbreakable
  • Withstand temperatures to 80°C (176°F)
  • Snap-top hinged lids cannot be lost and provide tight friction fit
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.86 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Materiale LDPE, Polyethylene
Volume (sistema metrico) 7 mL
Da utilizzare con (applicazione) General purpose use
Altezza (sistema imperiale) 1.23 in.
Include Hinged cap
Volume (sistema imperiale) 2.75 dr.
Volume (sistema metrico) totale 7 mL
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Snap Cap
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Cs.
Spessore (sistema metrico) 1 mm (Wall)
Tipo Vial