Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Vials with Hinged Cap
Codice prodotto. p-205530 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
7 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.5 in.
0.86 in.
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
2.75 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16428115
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For general-purpose use.
  • Durable, lightweight polyethylene
  • Unbreakable
  • Withstand temperatures to 80°C (176°F)
  • Snap-top hinged lids cannot be lost and provide tight friction fit
Specifica
Descrizione Vial, Sample LDPE 2.5mL
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 in.
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) esterno 14 mm
Materiale LDPE, Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Da utilizzare con (applicazione) General purpose use
Graduato No
Altezza (sistema imperiale) 1.24 in.
Include Hinged cap
N. per custodia 100
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 176°F
Temperature Range (Metric) 80°C
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Volume (sistema metrico) totale 2.5 mL
Materiale chiusura LDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Snap Cap, Push-in Hinged Lid
Altezza (sistema metrico) 31.5 mm
Quantità 100/Cs.
Spessore (sistema metrico) 1 mm (Wall)
Tipo Vial