Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpentene Graduated Cylinders
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11947874 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 18
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 11947874
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
  • Transparent cylinders with large molded-in graduations
  • Easy to read
  • Large rounded bases ribbed for reinforcement and stability
  • Generous pour spout; 10mL size has a conical top for easier filling and pouring
  • Non-wetting
  • Chemical, heat and impact resistant
  • Window-clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale PMP
Calibrazione Per riempimento/per erogazione
Graduazioni 20 mL
Autoclavabile Autoclavable
Suddivisione 20mL
Base Type Circolare
Tipo Cilindro graduato