Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpentene Graduated Cylinders
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11987884 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 18
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 11987884
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
  • Transparent cylinders with large molded-in graduations
  • Easy to read
  • Large rounded bases ribbed for reinforcement and stability
  • Generous pour spout; 10mL size has a conical top for easier filling and pouring
  • Non-wetting
  • Chemical, heat and impact resistant
  • Window-clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale PMP
Calibrazione To Deliver, To Contain
Graduazioni 2 mL
Autoclavabile Autoclavable
Suddivisione 2mL
Base Type Circolare
Tipo Cilindro graduato
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.