Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpentene Graduated Cylinders
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 18
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
Descrizione
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
- Transparent cylinders with large molded-in graduations
- Easy to read
- Large rounded bases ribbed for reinforcement and stability
- Generous pour spout; 10mL size has a conical top for easier filling and pouring
- Non-wetting
- Chemical, heat and impact resistant
- Window-clear
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | PMP |
| Calibrazione | Per riempimento/per erogazione |
| Graduazioni | 20 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Suddivisione | 20mL |
| Base Type | Circolare |
| Tipo | Cilindro graduato |