Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Plain
Codice prodotto. 18306543 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Red
Dimensioni (L x P):
10 x 10 in.
10 x 15 in. (25 x 38 cm)
12 x 10 in. (30 x 25 cm)
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
19 x 14 in. (48 x 36 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
35 x 25 in. (89 x 64 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
48 x 37 in. (122 x 94 cm)
Capacità (sistema imperiale):
1 to 2 gal.
12 to 14 gal.
13 to 16 gal.
2 to 3 gal.
3 to 4 gal.
44 gal.
7 to 10 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 18306543
Plain style (without print).
Plain style bags
  • Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
  • 2mil thick
  • Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA, 29 CFR1910.1030
Tipo di chiusura Elastic
Capacità (sistema imperiale) 1 to 2 gal.
Colore Clear
Dimensioni (L x P) 10 x 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Larghezza (sistema metrico) 25 cm
Autoclavabile Autoclavable
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Spessore 2 mil
Materiale Polypropylene
Temperatura (sistema metrico) 140°C