Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Plain
Plain style (without print).
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 18346503
  • 101.36€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Plain style bags
  • Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
  • 2mil thick
  • Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifica
Specifica
Autoclavable
OSHA, 29 CFR1910.1030
Red
285°F
2 mil
19 in.
14 in.
3 to 4 gal.
Elastic
Polypropylene
140°C
19 x 14 in. (48 x 36 cm)
48 cm
36 cm