Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags
Codice prodotto. 16248831 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
Clear; Plain; Size: 10 x 10 in.
Codice prodotto. 16248831
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Printed or plain styles
Available printed or plain
  • Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
  • 2mil thick
  • Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.