Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Desiccator Plates
Codice prodotto. 15981067 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
23.8 cm
Capacità:
32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15981067
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Unbreakable, economical
  • Without feet
  • Outside rim is flanged to increase rigidity and retard sliding
Order Info
Thickness: 6mm; center hole: 0.75 in. (2cm)
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 23.8 cm
Product Type Desiccator Plate
N. per custodia 10
Descrizione Desiccator Plate, PP 239mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Desiccator
Capacità 32
Colore White
Diametro (sistema imperiale) esterno 9.37 in.