Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Disposable Beakers
Codice prodotto. p-6480429 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 17445133
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Highly resistant to strong acids, organic solvents and other common laboratory reagents
Rib construction permits stacking without binding
  • Special “dripless” lip
  • Base allows beaker to sit flat during use
  • Graduated in mL and oz.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Highly Resistant to Strong Acids, Organic Solvents and Other Common Laboratory Reagents
Include Beccuccio
Incrementi 5 mL
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated