Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per campioni graduati in polipropilene
Ideal for specimen collection, transportation and storage
Marca: Fisherbrand™
99.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.22000kg
Descrizione
- Autoclavable
- Graduated
- Without lid
Order Info
Nonsterile containers without lids are bulk packed.
Specifica
No | |
Polypropylene | |
4.5 oz. |
Yes | |
Non-sterile | |
133 mL |