Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per campioni graduati in polipropilene
Ideal for specimen collection, transportation and storage
Marca:  Fisherbrand™
121.53 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.30000kg
Codice prodotto. 11984375
  • 143.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 25-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
  • Graduated
  • With or without nonautoclavable polyethylene snap lid
Specifica
Specifica
No
Polypropylene
8 oz.
Yes
Non-sterile
237 mL