Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Tubing 4-Way Connectors
Codice prodotto. 16670554 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.219 in.
Altezza (sistema imperiale):
1.36 in.
Overall Length (English):
1.39 in.
Larghezza (sistema imperiale):
0.23 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 16670554
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Very durable, autoclavable, and highly resistant to many chemicals.
  • Excellent chemical resistance
  • 4-Way Tubing Connectors have serrated connecting surfaces to prevent tubing slipping
  • Tubing connectors are molded of polypropypene
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.219 in.
Materiale Polypropylene
Overall Length (English) 1.39 in.
Overall Length (Metric) 35 mm
Da utilizzare con 6mm
Larghezza (sistema metrico) 5.8 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.23 in.
Forma 4-way
Altezza (sistema metrico) 34.5 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.36 in.
Colore Trasparente
Pressione massima 20 psi
Product Type Tubing Connector