Learn More
Fisherbrand™ Becher in polistirene
Codice prodotto. p-33509 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11738549
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for use as sample containers
  • 20mL size is useful in flame photometry
  • 5mL size can be used in atomic absorption spectroscopy and flame photometry
Order Info
Confezione in custodia di cartone da 100.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.67 oz.
Diametro (sistema metrico) base 27 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 43 mm
Capacità (sistema metrico) 20 ml
Materiale Polistirene
Tipo Becher
Monouso