Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Buchner Funnels with Fixed Perforated Plates
Codice prodotto. p-4018227 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
320 mL
Diametro (sistema metrico) disco:
90mm
Diametro (sistema metrico) piastra:
100mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17892336
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For suction filtration applications
  • Autoclavable
  • Highly resistant to chemical attack
  • Without cover
  • Glazed inside and outside with the exception of the rim
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 10.5cm
Capacità (sistema metrico) 320 mL
Materiale Porcelain
Altezza (sistema metrico) 16 cm
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) piastra 100mm
Da utilizzare con (applicazione) Suction filtration applications
Diametro (sistema metrico) disco 90mm
Include Fixed perforated plate
Quantità Each
Spessore della parete 4.5mm
Peso (sistema metrico) 0.41kg
Product Type Buchner Funnel