Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Crucible Covers
Codice prodotto. 13499709 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
30mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99mm
115mm
Diametro (sistema metrico) interno:
26mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90mm
105mm
Altezza (sistema metrico):
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
Spessore (sistema metrico):
1.75mm
1.9mm
2.3mm
2.5mm
2.75mm
3mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 13499709
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles.
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles
  • Glazed inside and out except for the outside bottom surface
  • With perforated handle
  • Strongly recommended that heating and cooling rates not exceed 200°C per hour and maximum use temperature of 1100°C
Specifica
Descrizione With Perforated handle
Diametro (sistema metrico) interno 105mm
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Da utilizzare con (applicazione) Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible
Temperatura max (sistema metrico) °
Spessore (sistema metrico) 3mm
Peso (sistema metrico) 119g
Diametro (sistema metrico) esterno 115mm
Altezza (sistema metrico) 9mm
Product Type Crucible Cover