Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Crucible Covers
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles.
39.29€ - 152.00€
Specifica
Descrizione | With Perforated handle |
---|---|
Materiale | Porcelain |
Finitura | Glazed |
Da utilizzare con (applicazione) | Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible |
Temperatura max (sistema metrico) | 1150°C |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13439709
|
Fisherbrand™
|
5.5mm | 1.75mm | 40mm | 34mm |
40.90€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13429709
|
Fisherbrand™
|
6mm | 1.9mm | 44mm | 38mm |
41.75€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13449709
|
Fisherbrand™
|
7mm | 2.3mm | 53mm | 45mm |
42.40€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13469709
|
Fisherbrand™
|
7mm | 2.5mm | 75mm | 66mm |
47.40€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13459709
|
Fisherbrand™
|
7mm | 2.5mm | 60mm | 54mm |
139.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13479709
|
Fisherbrand™
|
8mm | 2.75mm | 87mm | 77mm |
152.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13499709
|
Fisherbrand™
|
9mm | 3mm | 115mm | 105mm |
69.85€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13419709
|
Fisherbrand™
|
5mm | 1.75mm | 30mm | 26mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13489709
|
Fisherbrand™
|
8mm | 2.75mm | 99mm | 90mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles
- Glazed inside and out except for the outside bottom surface
- With perforated handle
- Strongly recommended that heating and cooling rates not exceed 200°C per hour and maximum use temperature of 1100°C
Specifica
With Perforated handle | |
Glazed | |
1150°C |
Porcelain | |
Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible | |
Crucible Cover |