Learn More
Fisherbrand™ Piastre di evaporazione in porcellana
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35 mL
70 mL
80 mL
120 mL
150 mL
250 mL
1285 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Round |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Porcelain |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Da utilizzare con (applicazione) | Evaporating Application |
| Finitura interna | Glazed |
| Spessore | 3 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.77 in. |
| Vedi altri risultati |